Få mere at vide
Vanadium(III) fluorid, 98 %
Beskrivelse
Ansat i iltfølsomme applikationer, såsom metalproduktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vanadium (III) fluoride |
| Smeltepunkt | ≥1406 °C |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 50 g |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Tæthed | 3,363 g/ml ved 19 °C |
| FN nummer | UN2923 |
| Merck Index | 14,9922 |
| Opløselighedsinformation | Praktisk talt uopløselig i vand, acetone og iseddikesyre |
| Formel vægt | 107.94 |
| Vis mere |