Få mere at vide
Vanadium(III) fluoride, 98%
Artikelnummer. 11324919
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
Artikelnummer. 11324919
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 081115.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10049-12-4 | F3V | 107.94 g/mol
Ansat i iltfølsomme applikationer, såsom metalproduktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10049-12-4
Molekylær formel F3V
Molekylvægt (g/mol) 107.94
MDL nummer MFCD00042553
InChI nøgle PASVSMBJEYQYSN-UHFFFAOYSA-K
Synonym Vanadium trifluoride
IUPAC navn vanadium(3+)trifluorid
SMIL [F-].[F-].[F-].[V+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vanadium (III) fluoride
Smeltepunkt ≥1406°C
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
FN nummer UN2923
Merck Index 14,9922
Opløselighedsinformation Practically insoluble in water, acetone, and glacial acetic acid
Formel vægt 107.94
Procent renhed 98%
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 3.363 g/mL at 19°C