Få mere at vide
Vanadium(III) fluoride, 98%
Artikelnummer. 11314919
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11314919 2 g 2g
11324919 10 g 10g
11334919 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11314919 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 081115.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10049-12-4 | F3V | 107.94 g/mol
Ansat i iltfølsomme applikationer, såsom metalproduktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10049-12-4
Molekylær formel F3V
Molekylvægt (g/mol) 107.94
MDL nummer MFCD00042553
InChI nøgle PASVSMBJEYQYSN-UHFFFAOYSA-K
Synonym Vanadium trifluoride
IUPAC navn vanadium(3+)trifluorid
SMIL [F-].[F-].[F-].[V+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vanadium (III) fluoride
Smeltepunkt ≥1406°C
Fysisk form Pulver
Mængde 2 g
FN nummer UN2923
Merck Index 14,9922
Opløselighedsinformation Practically insoluble in water, acetone, and glacial acetic acid
Formel vægt 107.94
Procent renhed 98%
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 3.363 g/mL at 19°C