Få mere at vide
Vanadium(III)chlorid-tetrahydrofurankompleks (1:3), 0,5 M opløsning i methylenchl, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4229038 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mL
800 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11986171
Brand: Thermo Scientific Acros 433661000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 19559-06-9 | VCl3·C12H24O3 | 373.62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19559-06-9, 75-09-2
Molekylær formel VCl3·C12H24O3
Molekylvægt (g/mol) 373.62
InChI nøgle WARDLUZTYLPMGJ-UHFFFAOYSA-K
Synonym trichlorotris tetrahydrofuran vanadium, tetrahydrofuran; trichlorovanadium, vanadium iii chloride tetrahydrofuran adduct, vanadium iii chloride tetrahydrofuran complex
PubChem CID 71311352
IUPAC navn oxolan; trichlorovanadium
SMIL C1CCOC1.Cl[V](Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vanadium(III) chloride-tetrahydrofuran complex (1:3)
Farve Rød
Fysisk form Løsning
Mængde 100 mL
Lineær formel VCl·3THF
Flammepunkt −8°C
Formel vægt 373.62
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.40 to 0.60M
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.312
Tæthed 1.3120g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vanadium(III) chloride-tetrahydrofuran complex (1:3), 0.5M solution in methylene chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.