Få mere at vide
Vanadium(III)chlorid-tetrahydrofurankompleks (1:3), 0,5 M opløsning i methylenchl, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11996171 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
800 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11996171 800 mL 800ml
11986171 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11996171 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 433668000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 19559-06-9 | VCl3·C12H24O3 | 373.62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19559-06-9 , 75-09-2
Molekylær formel VCl3·C12H24O3
Molekylvægt (g/mol) 373.62
InChI nøgle WARDLUZTYLPMGJ-UHFFFAOYSA-K
Synonym trichlorotris tetrahydrofuran vanadium, tetrahydrofuran; trichlorovanadium, vanadium iii chloride tetrahydrofuran adduct, vanadium iii chloride tetrahydrofuran complex
PubChem CID 71311352
IUPAC navn oxolan; trichlorovanadium
SMIL C1CCOC1.Cl[V](Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vanadium(III) chloride-tetrahydrofuran complex (1:3)
Farve Rød
Fysisk form Løsning
Mængde 800 mL
Lineær formel VCl·3THF
Flammepunkt −8°C
Formel vægt 373.62
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.40 to 0.60M
Emballage AcroSeal glas flaske
Specifik vægtfylde 1.312
Tæthed 1.3120g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vanadium(III) chloride-tetrahydrofuran complex (1:3), 0.5M solution in methylene chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.