Få mere at vide
Vanadium(III)chlorid, 99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4408204
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11321579
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014039.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7718-98-1 | Cl3V | 157.29 g/mol
Vanadium(III)chlorid fungerer som et mellemprodukt i organisk syntese og i fremstillingen af organiske lysdioder. Det fungerer som en forløber for andre vanadium(III)-komplekser. Yderligere anvendes det til fremstilling af vanadiumdichlorid og organovanadiumforbindelser. Ud over dette tjener det som en katalysator i produktionen af ethylenpropylendienmonomergummi og polyethylen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7718-98-1
Molekylær formel Cl3V
Molekylvægt (g/mol) 157.29
MDL nummer MFCD00011454
InChI nøgle HQYCOEXWFMFWLR-UHFFFAOYSA-K
PubChem CID 62647
IUPAC navn trichlorovanadium
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[V+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vanadium(III) chloride
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99% (metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in tetrahydrofuran,alcohol,ether and hydrocarbons.
Formel vægt 157.3
Følsomhed Light and moisture sensitive
Tæthed 3 g/mL