Få mere at vide
Vanadium(III)chlorid, 99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Vanadium(III)chlorid fungerer som et mellemprodukt i organisk syntese og i fremstillingen af organiske lysdioder. Det fungerer som en forløber for andre vanadium(III)-komplekser. Yderligere anvendes det til fremstilling af vanadiumdichlorid og organovanadiumforbindelser. Ud over dette tjener det som en katalysator i produktionen af ethylenpropylendienmonomergummi og polyethylen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vanadium(III) chloride |
| Mængde | 10 g |
| Analyseprocentområde | 99% (metals basis) |
| Opløselighedsinformation | Soluble in tetrahydrofuran,alcohol,ether and hydrocarbons. |
| Formel vægt | 157.3 |
| Følsomhed | Light and moisture sensitive |
| Tæthed | 3 g/mL |