Få mere at vide
Vanadium(III)chlorid, 99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11311579
Vanadium(III)chlorid, 99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11311579
50 g, 50g
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11311579
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014039.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7718-98-1 | Cl3V | 157.29 g/mol
Vanadium(III)chlorid fungerer som et mellemprodukt i organisk syntese og i fremstillingen af organiske lysdioder. Det fungerer som en forløber for andre vanadium(III)-komplekser. Yderligere anvendes det til fremstilling af vanadiumdichlorid og organovanadiumforbindelser. Ud over dette tjener det som en katalysator i produktionen af ethylenpropylendienmonomergummi og polyethylen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7718-98-1
Molekylær formel Cl3V
Molekylvægt (g/mol) 157.29
MDL nummer MFCD00011454
InChI nøgle HQYCOEXWFMFWLR-UHFFFAOYSA-K
PubChem CID 62647
IUPAC navn trichlorovanadium
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[V+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vanadium(III) chloride
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99% (metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in tetrahydrofuran,alcohol,ether and hydrocarbons.
Formel vægt 157.3
Følsomhed Light and moisture sensitive
Tæthed 3
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerX24I066 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/11/2022 Artikelnummer014039.09,014039.18
PartinummerT20H054 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato20/07/2022 Artikelnummer014039.09,014039.18
PartinummerN16I008 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato12/04/2022 Artikelnummer014039.09,014039.18
PartinummerQ17E036 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 Artikelnummer014039.09,014039.18
PartinummerN26H010 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 Artikelnummer014039.09,014039.18
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Vanadium(III)chlorid, 99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals >