Få mere at vide
Vanadium(III) chloride, 97%
Artikelnummer. p-221535 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 10741145
Brand: Thermo Scientific Acros 197000050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Vanadium(III) chloride, 97%, Cl3V, CAS Number-7718-98-1, Vanadium trichloride, 100g, 96% min. (Argentometry), Black to Blue, 3.0000g/mL, 231-744-6, 13,289, 157.3, GHS Signal Word: Danger | CAS: 7718-98-1 | Cl3V | 157.29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7718-98-1
Molekylær formel Cl3V
Molekylvægt (g/mol) 157.29
MDL nummer MFCD00011454
InChI nøgle HQYCOEXWFMFWLR-UHFFFAOYSA-K
Synonym Vanadium trichloride
PubChem CID 62647
IUPAC navn trichlorovanadium
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[V+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vanadium(III) chloride
Smeltepunkt 250.0°C
Navn note 99%
Farve Sort til blå
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 96% min. (Argentometry)
Lineær formel VCl3
Fieser 13,289
Opløselighedsinformation Solubility in water: vigorous reaction. Other solubilities: soluble in abs.alcohol and ether
Formel vægt 157.3
Procent renhed 97%
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 3
Tæthed 3.0000g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vanadium(III) chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.