Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vanadium(III) chloride |
| Smeltepunkt | 250.0°C |
| Navn note | 99% |
| Farve | Sort til blå |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 g |
| Analyseprocentområde | 96% min. (Argentometry) |
| Lineær formel | VCl3 |
| Fieser | 13,289 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: vigorous reaction. Other solubilities: soluble in abs.alcohol and ether |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Vanadium(III) chloride
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
- EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.