Få mere at vide
Vanadium(III) bromide, 99.5% (metals basis)
Artikelnummer. p-4408203
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
Artikelnummer. 11334929
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 081135.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13470-26-3 | Br3V | 290.654 g/mol
Vanadium(III)bromid anvendes som katalysator til C(sp 3 )-H-fluoreringsreaktioner, især benzylfluorering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13470-26-3
Molekylær formel Br3V
Molekylvægt (g/mol) 290.654
MDL nummer MFCD00049695
InChI nøgle ZOYIPGHJSALYPY-UHFFFAOYSA-K
Synonym vanadium bromide, vanadium tribromide, vanadium bromide vbr3, vanadium iii bromide, wln: va e3, vanadium iii bromide-v
PubChem CID 83509
IUPAC navn tribromovanadium
SMIL [V](Br)(Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vanadium(III) bromide
Smeltepunkt (decomposition)
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 2 g
Analyseprocentområde 99.5% (metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water and tetrahydrofuran.
Formel vægt 290.67
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 4.00^1^8 g/mL