Få mere at vide
Vanadium(III) bromide, 99.5% (metals basis)
Beskrivelse
Vanadium(III)bromid anvendes som katalysator til C(sp 3 )-H-fluoreringsreaktioner, især benzylfluorering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vanadium(III) bromide |
| Smeltepunkt | (decomposition) |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 2 g |
| Analyseprocentområde | 99.5% (metals basis) |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water and tetrahydrofuran. |
| Formel vægt | 290.67 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Tæthed | 4.00^1^8 g/mL |