Få mere at vide
Vanadium foil, 1.0mm (0.04in) thick, 99.5% (metals basis)
Artikelnummer. 11346118
Skift visning
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
50 x 200 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11346118 25 x 25 mm 25mm
11315829 50 x 50 mm Hver
11356118 50 x 200 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11346118 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011097.FF
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7440-62-2 | V | 50.94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-62-2
Molekylær formel V
Molekylvægt (g/mol) 50.94
MDL nummer MFCD00011453
InChI nøgle LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
PubChem CID 23990
ChEBI CHEBI:35170
IUPAC navn vanadium
SMIL [V]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vanadium foil
Navn note 1.0mm (0.04 in.) thick
Mængde 25 x 25 mm
Lugt Odorless
Vægt ≈3.8g/25x25mm
Form Foil
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.5%