Få mere at vide
Vanadium foil, 0.127mm (0.005in) thick, 99.8% (metals basis)
Artikelnummer. p-4408200
Mængde:
50 x 100 mm
100 x 200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11311319
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013783.FY
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Form: ca. 3,87g/50x100mm
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-62-2
Molekylær formel V
Molekylvægt (g/mol) 50.94
MDL nummer MFCD00011453
InChI nøgle LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
PubChem CID 23990
ChEBI CHEBI:35170
IUPAC navn vanadium
SMIL [V]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vanadium
Farve Sølv til grå
Udseende Silver Gray foil
Tæthed 6.11g/cm3
Mængde 50 x 100 mm
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.8% (Metals basis)
Form Foil