Få mere at vide
Vanadiumfolie, 0,127 mm (0,005 tommer) tyk, 99,8 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11311319
Skift visning
Mængde:
50 x 100 mm
100 x 200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11311319 50 x 100 mm Hver
11321319 100 x 200 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11311319 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013783.FY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1343.30 DKK
    1208.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 134.65 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-09-2026
Form: ca. 3,87g/50x100mm | CAS: 7440-62-2 | V | 50,94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-62-2
Molekylær formel V
Molekylvægt (g/mol) 50.94
MDL nummer MFCD00011453
InChI nøgle LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
PubChem CID 23990
ChEBI CHEBI:35170
IUPAC navn vanadium
SMIL [V]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vanadium
Farve Sølv til grå
Udseende Silver Gray foil
Tæthed 6.11g/cm3
Mængde 50 x 100 mm
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.8% (Metals basis)
Form Foil