Få mere at vide
Vanadiumfolie, 0,075 mm (0,003 tommer) tyk, 99,8 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7059163
Mængde:
50 x 100 mm
100 x 200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11339578
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044106.FY
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-62-2 | V | 50.94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-62-2
Molekylær formel V
Molekylvægt (g/mol) 50.94
MDL nummer MFCD00011453
InChI nøgle LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
PubChem CID 23990
ChEBI CHEBI:35170
IUPAC navn vanadium
SMIL [V]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vanadium foil
Navn note 0.075mm (0.003 in.) thick
Mængde 50 x 100 mm
Lugt Odorless
Vægt ≈2.29g/50x100mm
Form Foil
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.8%