Få mere at vide
Vanadiumfolie, 0,075 mm tyk, 99,8 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11339578
Skift visning
Mængde:
50 x 100 mm
100 x 200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11339578 50 x 100 mm Hver
11329578 100 x 200 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11339578 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044106.FY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1718.70 DKK
    1376.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 342.05 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-62-2 | V | 50,94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-62-2
Molekylær formel V
Molekylvægt (g/mol) 50.94
MDL nummer MFCD00011453
InChI nøgle LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
PubChem CID 23990
ChEBI CHEBI:35170
IUPAC navn vanadium
SMIL [V]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vanadium foil
Navn note 0,075 mm (0,003 tommer) tyk
Mængde 50 x 100 mm
Lugt Lugtfri
Vægt ≈2,29g/50x100mm
Form Floret
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.8%