Få mere at vide
Vanadium Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vanadium Chloride |
| CAS | 7718-98-1 |
| Molekylær formel | VCl3 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Vanadium Trichloride, Vanadium(3+) Chloride, Vanadium(III) Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/3ClH.V/h3*1H;/q;;;+3/p-3 |
| SMIL | Cl[V](Cl)Cl |
| IUPAC navn | trichlorovanadium |
| Molekylvægt (g/mol) | 157.3 |
| Formel vægt | 155.8505 |