Få mere at vide
Vanadiumcarbid, 99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4904567
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11376508
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012141.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12070-10-9 | CV | 62.95 g/mol
Vanadiumcarbid bruges som et tilsætningsstof til wolframcarbid for at finte karbidkrystallerne for at forbedre cermeternes egenskaber. Det bruges i skærende værktøjer og stålindustrien. Anvendes som materiale til forskning i elektronik. Anvendte anodematerialer til lithium-ion-batterier og i superkondensatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12070-10-9
Molekylær formel CV
Molekylvægt (g/mol) 62.95
MDL nummer MFCD00049698
InChI nøgle ZLANVVMKMCTKMT-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn methanidylidynevanadiumylium
SMIL [C-]#[V+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vanadium carbide
Smeltepunkt 2810°C
Farve Sort
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99% metal basis
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 62.95
Lugt Odorless
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vanadium carbide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Vanadium carbide