Få mere at vide
Buerkle™ Vampire Sampler
Artikelnummer. 10749222 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2,0 l/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10749222 2,0 l/min. Hver
1 options
Artikelnummer. 10749222 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53271000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10480.00 DKK
    9166.64 DKK / Pakke med 1
    Spare 1313.36 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Transportabel, slangepumpe til væsker, uafhængig af netspænding. Ideel til prøveudtagning fra tønder, tanke, brønde, vandudskillere og spildevands- og rensningssystemer. Vampire er pakket i en praktisk transportkuffert med: drivenhed, to genopladelige batterier, batterioplader, LED-lampe, flaskeholder, flaske LDPE 250 ml, slangepumpe og 5 m slange af PE.
Ideel til prøveudtagning fra tønder, tanke, brønde, vandudskillere og spildevands- og rensningssystemer. Vampire er pakket i en praktisk transportkuffert med en drivenhed (12V), to genopladelige batterier, batterioplader, flaskeholder, en LDPE 250 ml-flaske, slangepumpe og 5 m slange lavet af PE.
  • Nem rengøring, væsken er kun i kontakt med slangen
  • Uafhængig af netspænding med genopladelige batterier og oplader, inklusive erstatningsbatteri
  • Prøveudtagning direkte i den originale prøveflaske
  • Sugehøjde op til 5 m
  • Også velegnet til forurenede stoffer eller medier indeholdende partikler
  • God kemisk resistens
  • God leveringshastighed op til 2,0 L/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Akryl
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Oversigt Transportabel slangepumpe
Inkluderer Transportkuffert med drivenhed (12 V), to genopladelige batterier, batterioplader, flaskeholder, en LDPE 250 ml flaske, slangepumpe og 5 m slange lavet af PE
Kapacitet (metrisk) 2,0 l/min.
Til brug med (applikation) Ideel til prøveudtagning fra tønder, tanke, brønde, vandudskillere og spildevands- og rensningssystemer. Også velegnet til kontaminerede stoffer eller medier, der indeholder partikler. God kemisk resistens