Få mere at vide
VAMP-5 Antibody [Janelia Fluor™ 549], Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30734668 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Artikelnummer. Mængde
30734668 0.1 mL
1 options
Artikelnummer. 30734668 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. AF7366I
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Sheep Polyclonal Antibody
VAMP-5 Polyclonal antibody specifically detects VAMP-5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen VAMP-5
Applikationer Immunohistochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Janelia Fluor 549
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias myobrevin, VAMP-5, vesicle-associated membrane protein 5, vesicle-associated membrane protein 5 (myobrevin)
Værtsarter Sheep
Immunogen E. coli-derived recombinant human VAMP-5, Ala2-Cys72, Accession # O95183
Oprensningsmetode Antigen Affinity-purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Membrane Vesicle Markers, Neuronal Cell Markers, Neurotransmission
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 10791
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG