Få mere at vide
Vamidothion-sulfone, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vamidothion-sulfon |
| CAS | 70898-34-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Vamidothion-sulfon |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H18 N O6 P S2 |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18NO6PS2/c1-7(8(10)9-2)18(12,13)6-5-17-16(11,14-3)15-4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,9,10) |
| SMIL | CNC(=O)C(C)S(=O)(=O)CCSP(=O)(OC)OC |
| IUPAC navn | 2-(2-dimethoxyphosphorylsulfanylethylsulfonyl)-N-methylpropanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 319.335 |
| Vis mere |