Få mere at vide
Vamidothion-sulfone 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30319993
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30319993 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30319993 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA17900007AL1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vamidothion-sulfon
CAS 70898-34-9
Analyt- eller komponentnavne Vamidothion-sulfon
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C8 H18 N O6 P S2
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C8H18NO6PS2/c1-7(8(10)9-2)18(12,13)6-5-17-16(11,14-3)15-4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,9,10)
SMIL CNC(=O)C(C)S(=O)(=O)CCSP(=O)(OC)OC
IUPAC navn 2-(2-dimethoxyphosphorylsulfanylethylsulfonyl)-N-methylpropanamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 319.335
Mængde 1 ml
Formel vægt 319.031 g/mol