Få mere at vide
Masterflex™ Akryl flowmåler med ventil
Artikelnummer. 13224530 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Luftstrømshastighed:
2000 til 25.000 ml/min
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Luftstrømshastighed Pakningsstørrelse
13224530 2000 til 25.000 ml/min Hver
1 options
Artikelnummer. 13224530 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 3246048
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1145.00 DKK
    1119.97 DKK / Pakke med 1
    Spare 25.03 DKK
    2% Slukket
Forventet forsendelse: 03-03-2027
Bruger integrerede målerør, der giver præcise aflæsninger selv i aggressive plantemiljøer. Cole-Parmer™ Ventilforsynet akrylflowmåler inkluderer indløbs-/udløbsporte og monteringsstifter, der er forlænget for nem panelinstallation.
  • Ideel til procesanlægsapplikationer på luftprøveudtagningsudstyr, gasanalysatorer og kemiske fødesystemer til vandbehandling
  • Integreret præcisionsventil tillader præcis manuel flow over hele skalaen
  • Det fleksible design giver mulighed for panel- eller bænkmontering
Tekniske data
Type Flowmåler
Nøjagtighed ±5 % (fuld skala)
Luftstrømshastighed 2000 til 25.000 ml/min
Etui materiale Akryl
Flydemateriale Rustfrit stål (316)
Højde (metrisk) 25.4 mm
Internt delmateriale Forkromet messing
Gentagelighed ±0,5 % (fuld skala)
Bredde (metrisk) 101.6 mm
Skala 50 mm
Tætningsmateriale Buna-N
Temperatur (metrisk) 65 °C maks.
Ventil Messing