Få mere at vide
BRAND™ Afgangsventil med tætning
Artikelnummer. 10215712 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Mængde:
1 hver
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10215712 1 hver Hver
1 options
Artikelnummer. 10215712 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 704580
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    190.00 DKK
    181.43 DKK / Pakke med 1
    Spare 8.57 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Til brug med QuikSip™ BT Aspirator
  • Polypropylen/EDPM ventil med EPDM tætning
  • Til brug med QuikSip™ BT-Aspirator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Mængde 1 hver