Få mere at vide
Brady™ Ventillåsesæt
Artikelnummer. 15623547 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Rød/sølv
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
15623547 Rød/sølv Hver
1 options
Artikelnummer. 15623547 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 806180
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Kombinationslåsesættet giver dig alt, hvad du behøver for at låse de mest almindelige mekaniske og elektriske kontrolpunkter ude.
  • Sæt til ventil og elektrisk spærring
Tekniske data
Alternativt varenummer Ventillåsesæt (NL)
Farve Rød/sølv
Inkluderer Universal Lockout System - Stor, Låsearm - Stor, Kabelfastgørelse + Kabel, Justerbar, Portventilhus Universal Kabellåsesystem + Vinylbelagt metalkabel (2,44 m), 1 stk. Brady Sikkerhedslåse, 1 stk. Multi hængelås sjækler - 25 mm, Må ikke betjenes mærke 75 x 160 mm Lockout- skuldertaske, pen