Få mere at vide
Hamilton™ VENTIL, HV, 3-2-Y, PSD/4
Artikelnummer. 10690561
Skift visning
Til brug med (udstyr):
PSD/4 kompakt sprøjtepumpe
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10690561 PSD/4 kompakt sprøjtepumpe Hver
1 options
Artikelnummer. 10690561 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 742701
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Mekanisk hårdfør, Y-formet ventil velegnet til en PSD/4 kompakt sprøjtepumpe.. Hamilton™ VENTIL, HV, 3-2-Y, PSD/4 er kemisk og termisk modstandsdygtig.
  • CTFE (chlortrifluorethylen) konstruktion
    • Høj kompressionsstyrke
    • Lav gaspermeabilitet
    • Mekanisk, kemisk, termisk resistent
  • Velegnet til PSD/4 kompakt sprøjtepumpe
Tekniske data
Til brug med (udstyr) PSD/4 kompakt sprøjtepumpe
Type 3-2-Y ventil