Få mere at vide
Brady™ Ventil og elektrisk spærresæt
Artikelnummer. 15613547 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Rød/sølv
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
15613547 Rød/sølv Hver
1 options
Artikelnummer. 15613547 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 806179
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Kombinationslåsesættet giver dig alt, hvad du behøver for at låse de mest almindelige mekaniske og elektriske kontrolpunkter ude.
  • Sæt til ventil og elektrisk spærring
Tekniske data
Alternativt varenummer Ventil og elektrisk spærresæt (NL)
Farve Rød/sølv
Inkluderer Stor Universal Valve Lockout-bundklemmeenhed, Stor blokeringsarm, Kabeltilslutning, Justerbar portventilanordning, APLCO med beklædt metalkabel, Stor stiklåseanordning, 227 V No-hole afbryder, 480 - 600 V No-hole afbryder, 480 - 600 V Breaker breaker blocker offer kit demo, Miniature sæt, Nylon lockout hasp, 1 Pk. af røde sikkerhedshængelåse, 1 Pk. af røde sikkerhedslåse (25 mm), Betjen ikke tag og pen. Alt sammen leveret i en 600 denier polyester taske.