Få mere at vide
Gilac™ Ventil 70 L/min. med stik til store volumenbeholdere fra 310 L til 500 L
Artikelnummer. 17918901
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
70 L/min.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17918901 70 L/min.
1 options
Artikelnummer. 17918901 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G119471
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1873.07 DKK
    1268.29 DKK / Pakke med 1
    Spare 604.78 DKK
    32% Slukket
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Ventil med konnektor til store volumenbeholdere fra 310 L til 500 L sikrer højhastighedsdræning (70 L/minut).
  • Stor ventil til 310 L eller 500 L store volumenbeholdere.
  • Ventil der sikrer højhastighedsdræning - 70 L/minut.
  • Drænrør kan installeres.
  • Skotbeslag påkrævet, leveres med ventilen.
  • 1,5 tommer BSP kvindelig forbindelse.
  • Borstørrelse: 48 mm
  • NB: Kontroller at ventilhåndtaget roterer uden at banke mod tanken (sikker = boredybden er lav nok til at håndtaget kan passere under tanken).
Tekniske data
Type Spigot
Kapacitet (metrisk) 70 L/min.
Til brug med (udstyr) Store volumenbeholdere fra 310 L til 500 L