Få mere at vide
Gilac™ Ventil 30 L/min. med stik til store volumenbeholdere fra 100 L til 220 L
Artikelnummer. 17948861
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 L/min.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17948861 30 L/min.
1 options
Artikelnummer. 17948861 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G119472
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1129.43 DKK
    768.33 DKK / Pakke med 1
    Spare 361.10 DKK
    31% Slukket
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Ventil med konnektor til store volumenbeholdere fra 100 L til 220 L sikrer højhastighedsdræning (30 L/minut).
  • Mellem ventil til 100 L til 220 L store volumenbeholdere.
  • Ventil der sikrer højhastighedsdræning - 30 L/minut.
  • Drænrør kan installeres.
  • Skotbeslag påkrævet, leveres med ventilen.
  • 1 tomme BSP kvindelig forbindelse.
  • Borstørrelse: 34 mm
  • NB: Kontroller at ventilhåndtaget roterer uden at banke mod tanken (sikker = boredybden er lav nok til at håndtaget kan passere under tanken).
Tekniske data
Type Spigot
Kapacitet (metrisk) 30 L/min.
Til brug med (udstyr) Store volumenbeholdere fra 100 L til 220 L