Få mere at vide
ValueMax™ Extra-Safe™ Lab Coats —
Artikelnummer. 12337319
Encompass
Krave type:
Knit
Størrelse:
4X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 12337319
Brand: ValueMax™ 23900519G
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Static-free — no clinging
Made of soft three-layer SMS (Spunbond/Meltblown/Spunbond) fabrics.
  • Color: White
  • Fluid-resistant, breathable
  • Snap front, three pockets, knit cuffs
  • Available with knit or traditional collar
  • Knee-length
  • Autoclavable and washable up to five times
  • Latex-free, fire retardant
Tekniske data
Produkttype General Purpose Lab Coat
Størrelse 4X-Large
Køn Unisex
Materiale SMS
Farve White
Lukketype Snaps
Engangs Single-use
Stil Knee-length
Antal lommer 3
Krave type Knit
Latex fri Yes
Model- 3660WH
Tykkelse 3-ply
Konstruktion 3-ply SMS
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.