missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Valsartan n-Propyl Impurity, TRC

Artikelnummer. 30006625
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30006625 25 mg
17963755 10 mg
17951215 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30006625 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV09577025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 952652-79-8
Molekylvægt (g/mol) 421.49
Synonym (2S)-2-[Butanoyl[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]amino]-3-methylbutanoic Acid, Valsartan Imp. C (EP), Valsartan Related Compound B (USP)
IUPAC navn (2S)-2-[butanoyl-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]amino]-3-methylbutanoic acid
SMIL CCCC(=O)N(Cc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn[nH]3)[C@@H](C(C)C)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2S)-2-[Butanoyl[(2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl)methyl]amino]-3-methylbutanoic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C23 H27 N5 O3
InChI formel InChI=1S/C23H27N5O3/c1-4-7-20(29)28(21(15(2)3)23(30)31)14-16-10-12-17(13-11-16)18-8-5-6-9-19(18)22-24-26-27-25-22/h5-6,8-13,15,21H,4,7,14H2,1-3H3,(H,30,31)(H,24,25,26,27)/t21-/m0/s1
Mængde 25 mg
Formel vægt 421.2114
Procent renhed >95%
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.