Få mere at vide
Valsartan Methyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 30050638
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050638 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050638 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0487.010025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Valsartan Methyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Valsartan Methyl Ester
CAS 137863-17-3
Analyt- eller komponentnavne Valsartan Methyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C25 H31 N5 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Valsartan Methyl Ester, Valsartan Related Compound E (USP), N-Valeryl-N-{[2'-(1H-tetrazole-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl}-L-valine methyl ester, Valsartan Related Compound E
InChI formel InChI=1S/C25H31N5O3/c1-5-6-11-22(31)30(23(17(2)3)25(32)33-4)16-18-12-14-19(15-13-18)20-9-7-8-10-21(20)24-26-28-29-27-24/h7-10,12-15,17,23H,5-6,11,16H2,1-4H3,(H,26,27,28,29)/t23-/m0/s1
SMIL CCCCC(=O)N(Cc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn[nH]3)[C@@H](C(C)C)C(=O)OC
IUPAC navn methyl (2S)-3-methyl-2-[pentanoyl-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]amino]butanoate
Molekylvægt (g/mol) 449.55
Mængde 25 mg
Formel vægt 449.2427 g/mol