Få mere at vide
Valsartan, MedChemExpress
Beskrivelse
Valsartan (CGP 48933) is an angiotensin II receptor antagonist and has the potential for high blood pressure and heart failure research.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Valsartan |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 137862-53-4 |
| Farve | White |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H29N5O3 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | CGP 48933 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (229.61 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| Vis mere |