missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Valsartan Ethyl Ester, Mikromol™
Beskrivelse
Valsartan Ethyl Ester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Valsartan Ethyl Ester |
| CAS | 1111177-30-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Valsartan Ethyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C26 H33 N5 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | L-Valine, N-(1-oxopentyl)-N-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, ethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C26H33N5O3/c1-5-7-12-23(32)31(24(18(3)4)26(33)34-6-2)17-19-13-15-20(16-14-19)21-10-8-9-11-22(21)25-27-29-30-28-25/h8-11,13-16,18,24H,5-7,12,17H2,1-4H3,(H,27,28,29,30)/t24-/m0/s1 |
| SMIL | CCCCC(=O)N(Cc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn[nH]3)[C@@H](C(C)C)C(=O)OCC |
| IUPAC navn | ethyl (2S)-3-methyl-2-[pentanoyl-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]amino]butanoate |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?