missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Valsartan Benzyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30011589
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011589 10 mg
30004482 5 mg
30011126 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30011589 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV09576010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 137863-20-8
Molekylær formel C31 H35 N5 O3
Molekylvægt (g/mol) 525.64
Synonym Benzyl (2S)-3-Methyl-2-[pentanoyl-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]amino]butanoate, Valsartan Imp B (EP), Valsartan Related Compound C (USP)
IUPAC navn benzyl (2S)-3-methyl-2-[pentanoyl-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]amino]butanoate
SMIL CCCCC(=O)N(Cc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn[nH]3)[C@@H](C(C)C)C(=O)OCc4ccccc4

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-valeryl-N-{[2'-(1H-tetrazole-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl}-L-valine benzyl ester
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C31H35N5O3/c1-4-5-15-28(37)36(29(22(2)3)31(38)39-21-24-11-7-6-8-12-24)20-23-16-18-25(19-17-23)26-13-9-10-14-27(26)30-32-34-35-33-30/h6-14,16-19,22,29H,4-5,15,20-21H2,1-3H3,(H,32,33,34,35)/t29-/m0/s1
Formel vægt 525.274
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.