Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Valsartan
Artikelnummer. 16554494 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16554494 5 g
16544494 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16554494 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 465560050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 137862-53-4 | C24H29N5O3 | 435.53 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 137862-53-4
Molekylær formel C24H29N5O3
Molekylvægt (g/mol) 435.53
InChI nøgle ACWBQPMHZXGDFX-QFIPXVFZSA-N
IUPAC navn (2S)-3-methyl-2-(N-{[2'-(2H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl}pentanamido)butansyre
SMIL CCCCC(=O)N(CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1C1=NNN=N1)[C@@H](C(C)C)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Valsartan
Smeltepunkt 117.0°C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formel vægt 435.52
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Valsartan
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Valsartan