missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Valrocemide, MedChemExpress

Artikelnummer. 16455717
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16455717 5 mg 5mg
16442566 25 mg -
16439546 50 mg -
16432978 10 mg -
16414296 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16455717 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100379

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Valrocemide (TV1901) is a promising antiepileptic drug candidate that shows a broad spectrum of anticonvulsant activity.

Valrocemide (TV1901) is a promising antiepileptic drug candidate that shows a broad spectrum of anticonvulsant activity.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Valrocemide
Fysisk form Solid
CAS 92262-58-3
Farve White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H20N2O2
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym TV1901
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (499.30 mM)
SMIL CCCC(CCC)C(NCC(N)=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 200.28
Formel vægt 200.28
Procent renhed 98.42%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.