Få mere at vide
Valpromide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16444647
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16444647 50 mg -
16438738 10 mg 10mg
16418846 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16444647 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB2117
MedChemExpress Valpromide is an amide derivative of valproic acid and inhibits human epoxide hydrolase.
Valpromide is an amide derivative of valproic acid and inhibits human epoxide hydrolase.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Valpromide
CAS 2430-27-5
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C8H17NO
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (349.09 mM)
SMIL CCCC(CCC)C(N)=O
Molekylvægt (g/mol) 143.23
Formel vægt 143.23
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus