Få mere at vide
Valpromide, 1mg/ml in Methanol, Lipomed
Artikelnummer. 30459644
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30459644 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30459644 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMVAL17011LM
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
Valpromide, 1mg/ml in Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Propylpentanamide
CAS 2430-27-5
Analyt- eller komponentnavne 2-Propylpentanamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H17 N O
Koncentration 1 mg/mL
Synonym 2-Propylpentanamide, Valproic Acid Imp. F (EP), Valproic Acid Impurity F
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL CCCC(CCC)C(=O)N
IUPAC navn 2-propylpentanamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvægt (g/mol) 143.23
Mængde 1 ml
Formel vægt 143.131 g/mol