Learn More
Valproic Acid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Valproic acid |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10) |
| Formel vægt | 144.115 |
| Procent renhed | >95% |