missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Valproic Acid, TRC

Artikelnummer. 30040917
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30040917 1 g
30041032 10 g
30040886 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30040917 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV0947501G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 99-66-1
Molekylær formel C8 H16 O2
Molekylvægt (g/mol) 144.21
Synonym Valproic Acid, 2-Propylpentanoic acid, 2-Propylvaleric acid, 4-Heptanecarboxylic acid, 44089, Acetic acid, dipropyl-, DPA, Depakine, Dipropylacetic acid, Ergenyl, Mylproin, NSC 93819, Valproic acid, n-Dipropylacetic acid
IUPAC navn 2-propylpentanoic acid
SMIL CCCC(CCC)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Valproic acid
Renhedsgrad noter GC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H16O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
Formel vægt 144.115
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.