Få mere at vide
R&D Systems™ Valproic acid, sodium salt
Artikelnummer. 18702484
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18702484 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18702484 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 2815/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    941.67 DKK
    844.20 DKK / 100mg
    Spare 97.47 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
A Tocris product, part of R&D Systems. Histone deacetylase inhibitor
Histone deacetylase inhibitor (IC50 = 400 μM) that exhibits anticancer, anti-inflammatory and neuroprotective effects. Displays anticonvulsive activity via an increase in GABA levels and decreases Aα production in animal models of Alzheimer's disease. Also attenuates NMDA-mediated excitation, blocks voltage-gated Na+ channels and modulates firing of neurons. Enables induction of pluripotent stem cells from somatic cells by Oct4 and Sox2. Can induce autophagy by inhibiting inositol synthesis. Identified by chemoinformatics as targeting human host proteins that interact with SARS-CoV-2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Valproic acid, sodium salt
CAS 1069-66-5
Mængde 100 mg
Produktlinje Tocris
Molekylær formel C8H15NaO2
Formel vægt 166.19
Renhed 0.98
Molekylvægt (g/mol) 166.196