Få mere at vide
Valproic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
Valproic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Valproic acid |
| CAS | 99-66-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Valproic acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H16 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Valproic Acid, 2-Propylpentanoic acid, 2-Propylvaleric acid, 4-Heptanecarboxylic acid, 44089, Acetic acid, dipropyl-, DPA, Depakine, Dipropylacetic acid, Ergenyl, Mylproin, NSC 93819, Valproic acid, n-Dipropylacetic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10) |
| SMIL | CCCC(CCC)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-propylpentanoic acid |
| Vis mere |