Få mere at vide
Valproic Acid, Mikromol™
Artikelnummer. 18091530
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
18091530 500 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18091530 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0751.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Valproic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Valproic acid
CAS 99-66-1
Analyt- eller komponentnavne Valproic acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H16 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Valproic Acid, 2-Propylpentanoic acid, 2-Propylvaleric acid, 4-Heptanecarboxylic acid, 44089, Acetic acid, dipropyl-, DPA, Depakine, Dipropylacetic acid, Ergenyl, Mylproin, NSC 93819, Valproic acid, n-Dipropylacetic acid
InChI formel InChI=1S/C8H16O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
SMIL CCCC(CCC)C(=O)O
IUPAC navn 2-propylpentanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 144.21
Mængde 500 mg
Formel vægt 144.115 g/mol