Få mere at vide
Valproic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl Valproate |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18O2/c1-4-6-8(7-5-2)9(10)11-3/h8H,4-7H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 158.1307 |