Få mere at vide
Valproic acid, Lipomed
Artikelnummer. 30462838
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462838 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30462838 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMVAL169410
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
Valproic acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Valproic acid
CAS 99-66-1
Analyt- eller komponentnavne Valproic acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H16 O2
Synonym Valproic Acid, 2-Propylpentanoic acid, 2-Propylvaleric acid, 4-Heptanecarboxylic acid, 44089, Acetic acid, dipropyl-, DPA, Depakine, Dipropylacetic acid, Ergenyl, Mylproin, NSC 93819, Valproic acid, n-Dipropylacetic acid
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL CCCC(CCC)C(=O)O
IUPAC navn 2-propylpentanoic acid
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvægt (g/mol) 144.21
Mængde 10 mg
Formel vægt 144.115 g/mol