Få mere at vide
Valproic Acid EP Impurity E, Mikromol™
Beskrivelse
Valproic Acid EP Impurity E, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pentanamide (Valeramide) |
| CAS | 626-97-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Pentanamide (Valeramide) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C5 H11 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Pentanamide, Valproic Acid Imp. E (EP), Valeramide, Valproic Acid Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H2,6,7) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CCCCC(=O)N |
| Vis mere |