Få mere at vide
Valproic Acid-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Valproic Acid-D6 |
| CAS | 87745-18-4 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C8 D6 H10 O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Pentanoic-5,5,5-d3 acid','2-(propyl-3,3,3-d3)- (9CI), 5,5,5,5',5',5'-Hexadeuterovalproic acid, 2-(Propyl-3,3,3-d3)pentanoic-5,5,5-d3 acid, 2-(Propyl-3,3,3-D3)pentanoic-5,5,5-D3) acid, Valproic acid-d6, Valproic-5,5,5,5',5',5'-D6 acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)/i1D3,2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])CCC(CCC([2H])([2H])[2H])C(=O)O |
| IUPAC navn | 5,5,5-trideuterio-2-(3,3,3-trideuteriopropyl)pentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.25 |
| Vis mere |