Få mere at vide
Valproinsyre-d4, TRC
Artikelnummer. 30456426
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30456426 10 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30456426 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV09475310MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Valproic acid 4,4,4',4'-d4
CAS 87745-17-3
Molekylær formel C8 D4 H12 O2
Mængde 10 mg
Synonym Pentanoic-3,3-d2 acid','2-(propyl-1,1-d2)- (9CI), 3,3,3',3'-Tetradeuterovalproic acid, 2-(Propyl-1,1-d2)pentanoic-3,3-d2 acid, Valproic acid-d4, Valproic-3,3,3',3'-D4 acid
InChI formel InChI=1S/C8H16O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)/i3D2,4D2
SMIL [2H]C([2H])(C)CC(CC([2H])([2H])C)C(=O)O
IUPAC navn 4,4-dideuterio-2-(2,2-dideuteriopropyl)pentansyre
Molekylvægt (g/mol) 148.24
Formel vægt 148.1401