Få mere at vide
Valproic Acid 1.0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30460326
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30460326 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30460326 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0751.0001
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Valproic acid
CAS 99-66-1
Analyt- eller komponentnavne Valproic acid
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C8 H16 O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Valproic Acid, 2-Propylpentanoic acid, 2-Propylvaleric acid, 4-Heptanecarboxylic acid, 44089, Acetic acid, dipropyl-, DPA, Depakine, Dipropylacetic acid, Ergenyl, Mylproin, NSC 93819, Valproic acid, n-Dipropylacetic acid
InChI formel InChI=1S/C8H16O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
Løsningstype Single Solution
SMIL CCCC(CCC)C(=O)O
IUPAC navn 2-propylpentanoic acid
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 144.21
Mængde 1 ml
Formel vægt 144.115 g/mol